主要文件
Z548111
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
容量
600 mL
圆盘直径
90 mm
孔径
10-20 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)