主要文件
Z547581
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
别名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS14/20
容量
2 mL
圆盘直径
10 mm
孔径
4-8 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)