主要文件
Z537845
Sigma-Aldrich
Fritted disc for pressure filter/drying funnel assemblies
porosity medium, diam. 90 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104925
NACRES:
NB.43
描述
Jacketed, with quick-disconnect.
制造商/商品名称
Aldrich
直径
90 mm
圆盘直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
孔径
porositymedium
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)