主要文件
Z530565
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 60 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
别名:
bottle reagent, reagent bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
接合处
joint: ST/NS14/20
特点
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
60 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1