主要文件
Z529575
Sigma-Aldrich
Silver Shield ® 手套
size L
别名:
Antimicrobial Gloves
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
46181504
NACRES:
NB.35
物料
PE and EVOH
尺寸
L
无菌性
non-sterile
特点
disposable
latex free
powder-free
包装
pkg of 10 pair
制造商/商品名称
North SSG-11
长度 × 厚度
16 in. (40.6 cm) × 2.7 mil
颜色
silver
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
高科技的 Norfoil 层压板可提供保护屏障,免受危险化学品的侵害。这些手套针对 280 种危险化学品和混合物(包括:丙酮、苯、环氧树脂、甲醇、MEK、氢氧化钠、硫酸 (93%)、甲苯和三氯乙烯)提供极好的渗透保护。
手套采用五层织物,压实厚度为 2.7 mil。将高能聚合物 (EVOH) 与低能聚合物 (PE) 层压在一起,可使织物在 35°C 温度下对至少 90% 的有机化学品保持 4 小时的不渗透性。
  • 重量轻;在不牺牲灵活性的前提下减少手部疲劳
  • 经济型-可用作一次性手套,无需清洁和重新循环
  • 不含乳胶或化学促进剂-发生过敏反应的可能性极小
  • 双手灵活,低过敏性
  • 可用作二级内手套——其中手套的机械损坏危险较高
法律信息
Silver Shield is a registered trademark of Siebe North, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)