主要文件
Z528757
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103200
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H16767-0000
篮长度 × 宽度 × 高度
51 cm × 28 cm × 9 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
法律信息
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)