主要文件
Z517747
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
高度
580 mm
外径
100 mm
容量
2 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)