主要文件
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.43
无菌性
non-sterile
特点
fits flask 22 ‑ 50 L
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
内径 × 外径
180 mm × 230 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)