主要文件
Z511242
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
直径
74.5 mm
孔径
10-15 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)