Merck
Z511234
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Fine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
NACRES:
NB.24
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
直徑
74.5 mm
孔徑
4-5.5 μm