主要文件
Z509353
Sigma-Aldrich
称量漏斗
size L, anti-static PP
别名:
Weighing Apparatus, Weighing Device
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.71
材料
anti-static PP
尺寸
L
包裝
pkg of 20 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 稳定在天平上——不滚动,不溢出!
  • 设计适合容量瓶、微管或任何窄颈装置的无溢出转移的倒颈
  • 可冲洗残留样本,以保证 100% 转移
  • 适用于危险材料的安全处理
  • 有 5 种不同尺寸可供选择:超小型、小型、中型、大型和超大型
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)