主要文件
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
制造商/商品名称
Ace Glass 7855830
内径
18.6 mm
壁尺寸
3.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)