主要文件
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.35
物料
polypropylene
特点
Holds 8 electrodes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F18509-0000
长度 × 宽度 × 高度
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
相关类别
一般描述
PP rack is autoclavable (121°C). Holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20mm in diameter.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)