主要文件
Z502081
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE密封圈
(for 14/10, 14/20, 14/35 joints)
别名:
PTFE ring, PTFE sealing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
接合處
joint 14/10
joint 14/20
joint 14/35
包裝
pkg of 50 ea
pkg of
製造商/商標名
Glindemann K14
溫度測量範圍
≤250 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 这种窄环密封圈是PTFE连接套的替代品
  • 为空气和湿度敏感化合物提供无脂保护
  • 可在真空条件下长期储存
  • 可轻松滑入中等和全长锥形接头
  • 可与Keck®夹和类似的金属接头夹一起使用
法律資訊
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)