主要文件
Z420646
Sigma-Aldrich
Sure/Pac 钢制样品筒
capacity 25 mL, diam. 1.25 in.
别名:
Sample Container
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.43
容量
25 mL
直径
1.25 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
提供了一种方便、安全的方法来运输、存储和分配研究量的对空气敏感,其反应性或压力会阻止使用玻璃瓶的液体或液化气体。由于Sure / Pac气瓶是钢制的,因此几乎牢不可破的,并且其较宽的底座使其比玻璃瓶更能防止倾翻。当安装有Sure / Seal球阀时,可以对空气敏感的液体进行可靠的防泄漏封闭,也可以使用黄铜瓶塞进一步固定。 球阀足够宽,可以使用常规的9英寸一次性Pastuer移液器按需抽取溶液,该移液器将到达275 mL Sure / Pac量筒的底部。 当装有气针阀时,可使用其作为低压气体1来存储和分配低沸点液体和液化气体。 气缸由低碳钢制成,并有铜焊缝。 符合DOT规格4B-350(仅Z420646)和4B-240,额定值为240 psi,并且具有1/4英寸NPTF入口。
1.Sure/Pac 气体分配站参见气体设备。
法律信息
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)