主要文件
Z420603
Sigma-Aldrich
Scienceware®滤纸片,用于布氏漏斗
for 36 in. I.D.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
cellulose membrane
无菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H14632-0036
参数
90 mL/min speed
直径
36 in.
孔径
3 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
适用于台式布氏漏斗快速过滤。滤纸以纤维制成,皱折状粗糙表面。
  • 湿耐破度大于68 KPa。
  • 重量:每平方米100g
  • 厚度:0.30 mm
  • 流速:90 mL/min
  • 截留粒径为3微米
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)