Merck
所有图片(4)
主要文件
Z416746
Supelco
带螺纹接头的柱色谱组件
capacity 600 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NC.05
接合处
joint: ST/NS29/32
等级
for chromatography
技术
LPLC: suitable
容量
600 mL
色谱柱外径 × 长度
44 mm × 572 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无油脂设计,消除了污染和接头冻结的可能。由色谱柱和流量控制器构成。溶剂瓶需要单独订购。关于螺纹接头的说明,请见"气敏性"章节。
应用
柱色谱可用于以中等分离度进行快速、制备性分离。这项技术最早见述于 J. Org. Chem., 43, 2923 (1978),它通常采用硅胶进行分离,但近年来反相填料的应用越来越普及。
联系
参见 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头的工作方式。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)