主要文件
Z416509
Supelco
装配有螺纹接头用于柱色谱的色谱柱
With fritted disc (porosity C), capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NC.05
接合处
joint: ST/NS24/40
等级
for chromatography
技术
LPLC: suitable
容量
100 mL
色谱柱外径 × 长度
19 mm × 813 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
请参考 《螺纹磨砂玻璃教程》 以了解螺纹接头如何起作用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)