主要文件
Z415855
Supelco
带贮存器的 EZSafe® 层析色谱柱
capacity 1,000 mL, Standard column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
NC.05
技术
LPLC: suitable
孔尺寸
2 mm
容量
1,000 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带贮存器的低压(最大 7psig)中壁厚色谱柱。带 GL-45 螺纹的无脂 PTFE 插件将控流阀连接到色谱柱上。全 PTFE 精密阀和滴头。
法律信息
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)