主要文件
Z414093
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
别名:
glass adapter, glass adapters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
接合处
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)