主要文件
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
线圈内径
~6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)