主要文件
Z409103
Sigma-Aldrich
玛瑙研钵和研杵
Deep form, O.D. 125 mm
别名:
Mortar and Pestle Set
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
agate
直径
42 mm
内径
102 mm
外径
125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由天然玛瑙制成,具有高度抛光的研磨表面。非常适合制备实验室样品和高纯度粉末。玛瑙材料是一种特殊的硅酸盐,主要成分为SiO2。它耐洗涤剂。可耐受最高达350°C的高温。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)