主要文件
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.79
物料
PTFE
制造商/商品名称
J. Young
侧臂外径
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)