主要文件
Z403733
IKAMAG digital magnetic stirrer
Midi MR 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
AC/DC输入
230 V
制造商/商品名称
IKA 2621900
存货情况
not available in USA and Canada
参数
0-1000 rpm speed
0.1 nm max. torque
高度 × 宽度 × 直径
110 mm × 360 mm × 430 mm
平台容量
70000 g
搅拌器容量
50 L
重量
9 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These powerful magnetic stirrers feature digital LED speed/timer displays and 304 SS casings.
法律信息
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)