描述
standard column
技术
LPLC: suitable
内径 × 长度
50 mm × 300 mm
孔尺寸
2 mm
体积
560 mL
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带贮存器的低压(最大7psig)中壁厚色谱柱。带螺纹的无脂 PTFE 插件将控流阀连接到色谱柱上。全 PTFE 精密阀和滴头。
法律信息
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.