主要文件
Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122000
特点
graduated 0.01 mL
制造商/商品名称
Fortuna Graf
容量
1.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)