主要文件
Z314501
带有可互换组件的 FORTUNA ® Optima 玻璃注射器
capacity 1 mL, Luer lock tip style
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物料
borosilicate glass
特点
autoclavable
graduated 0.05 mL
制造商/商品名称
Fortuna Graf
容量
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 可互换的筒和活塞
  • 两侧凸缘扁平,防止注射器滚动
  • 活塞末端的彩色环便于体积测量
  • H 标记,证明符合性
玻璃鲁尔接口
- 标准鲁尔座
鲁尔锁 -玻璃注射器上的金属鲁尔锁尖端,易于扭转将鲁尔针锁定到注射器上
法律信息
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)