主要文件
Z313947
Retsch sieve rack
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
登录查看公司和协议定价
About This Item
材料
(Plastic coated steel wire)
特點
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
一般說明
Space saving storage rack may be used horizontally or vertically.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)