主要文件
Z309400
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
别名:
FF250/4S
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
接合处
joint: ST/NS29/32
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 5
制造商/商品名称
Quickfit FF 250/4S
存货情况
not available in USA and Canada
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)