主要文件
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
别名:
CX7/02/SC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS19/26
制造商/商品名称
Quickfit CX 7/02/SC
存货情况
not available in USA and Canada
长度
250 mm
表面积
130 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)