主要文件
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
别名:
MF48/13/500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Quickfit MF 48/13/500
存货情况
not available in USA and Canada
相容性
for use with 500 mL bottles
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Sintered heads improve gas dispersion
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)