主要文件
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
别名:
D1/01
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
接合处
joint: ST/NS14/23
制造商/商品名称
Quickfit D1/01
存货情况
not available in USA and Canada
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)