Merck
Z286443
Nalgene® 旋塞
2-way, bore size 4 mm
别名:
2-way connector, hose connector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.79
材料
polypropylene (with TFE plug)
描述
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
特點
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
case of 6 ea
製造商/商標名
Nalgene® 6460, 0004
孔尺寸
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
位于两端的锯齿状小管。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries