Merck
Z282030
Coors alumina pestle
for Z281980
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
alumina
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 60356
杵長度
38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.