主要文件
Z281301
实验室刷
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131605
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 4 ea
长度
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
耐酸、芳族和脂肪族烃、酮、乙酸乙酯、三氯乙烯和热水的刷子材料。经FDA和USDA认证的材料。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)