主要文件
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
特点
fits 14/10 cap
制造商/商品名称
Ace Glass 8787-42
厚度 × 外径
3 mm × 20 mm
相关类别
一般描述
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)