主要文件
Z276707
紫外线石英比色皿
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
PTFE stopper
quartz
制造商/商品名称
Starna 29B/Q/10
参数
170-2,700 nm spectral range
高度 × 宽度 × 直径
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
腔室体积
1.4 mL
路径长度
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
紫外线石英吸收池光谱匹配的 Spectrosil®,用于质量控制和研究应用。比色皿吸收池具有带光学抛光石英窗片的熔融主体。适合所有标准的分光光度计吸收池固定装置。
法律信息
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)