特点
O-ring tip: no
制造商/商品名称
Kimble®
孔
0-2 mm
柱直径
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
精密的外螺纹可进行精细控制。阀门可用作最大1/2圈的放气。全开位置为11/2圈。
- 适用于最高5 x 10-7托的高真空应用
- 在230°C下连续使用或在275°C下间歇使用
- 带有PTFE刮片的非旋转PTFE轴
- Viton® O-型圈
法律信息
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company