主要文件
Z269212
Sigma-Aldrich
Pall过滤膜
Supor membrane, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
eCl@ss:
32110203
描述
Supor membrane
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Gelman 60301
直径
47 mm
孔径
0.2 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
提供各种各样的膜,满足几乎任何过滤需求。
Supor®聚醚砜,用于生物和药物溶液,具备快速流动、低萃取物、高压灭菌特性。
HT Tuffry®聚砜,用于培养基和空气样本,具备低蛋白结合、高压灭菌特性。
GN Metricel®混合纤维素酯,用于空气样本和微生物分析,符合美国环保局和美国材料试验学会的规范,具备高压灭菌特性。
Nylaflo尼龙,用于通用用途、HPLC,具备良好的耐化学性、低萃取率特性。
PTFE PP载体上的PTFE,用于腐蚀性有机物、HPLC和空气/气体,具备疏水、化学惰性特性。
法律信息
Metricel is a registered trademark of Pall Corporation
Nylaflo is a trademark of Pall Corporation
Supor is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)