主要文件
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.79
特点
non-bleeding: no
refill: no
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH值范围
1-14
检测方法
colorimetric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
法律信息
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)