主要文件
Z253111
Supelco
隔垫
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone
包裝
pkg of 100 ea
pkg of 100
本體厚度
0.060 in.
襯墊厚度
0.004 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
与开孔顶盖和 Wheaton 样品瓶配套使用。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)