Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
超声处理器,500W/750W
coupler
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41101519
NACRES:
NB.74
特点
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
制造商/商品名称
Sonics & Materials 630-0421
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For ultrasonic stepped microtips.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)