主要文件
Z249254
Sigma-Aldrich
Quantofix® 过氧化物测试条
range mg/L 0, 0.5, 2, 5, 10, 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
描述
semi-quantitative
特殊分析物
hydrogen peroxide
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Macherey-Nagel
检测方法
colorimetric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于半定量测定。快速,只需浸入和读取。由附有密封试纸的塑料条组成。将试纸与塑料盒上提供的色标的相同尺寸的区域进行比较。暗淡:6×95×0.2 mm。颜色变化为白色至蓝色。
需要含水培养基。
用于半定量测定。快速,只需浸入和读取。由附有密封试纸的塑料条组成。将试纸与塑料盒上提供的色标的相同尺寸的区域进行比较。暗淡:6×95×0.2 mm。颜色变化为白色至蓝色。
需要含水培养基。
使用方法:
仅取出所需数量的测试棒,并在使用后立即重新密封容器。请勿触摸试纸区域。将测试棒短暂(约 1 秒钟)浸入测试溶液中。5 秒钟后,将试纸区与色标进行比较。
在过氧化氢存在下,试纸变蓝。QUANTOFIX®-过氧化物检测棒也可用于过氧乙酸和其他有机和无机氢过氧化物的测定。为了测试有机溶剂中的氢过氧化物,在蒸发溶剂后,用一滴水润湿测试区。
参考:
pH 值在 2-9 的范围时,测定的准确度与测试溶液的 pH 无关。用醋酸钠缓冲强酸性溶液,用柠檬酸调节碱性溶液至ph5-7左右。假阳性结果只能由强氧化剂引起。
存储:
避免将测试棒暴露在阳光下和潮湿处。将未开封包装储存在冰箱(+2°C至+8°C)中。开封包装:将容器存放在阴凉干燥处。
法律信息
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)