主要文件
Z245429
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 1,000 mL
别名:
Disposable containers, Plastic beakers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
特点
subdivision 50 mL
包装
pkg of 100 ea
高度 × 外径
145 mm × 115 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
其他说明
Browse all plastic beakers
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)