物料
oblong
polystyrene
包装
pack of 250 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
宽度 × 长度 × 高度
86 mm × 128 mm × 25 mm
圆盘长度 × 宽度
128 mm × 86 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).