主要文件
Z233013
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 200 mL
别名:
conical flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
接合处
Joints neck (50)
无菌性
non-sterile
特点
without cap
包装
pack of 10
制造商/商品名称
DURAN® 212263209
存货情况
not available in USA and Canada
高度
131 mm
容量
200 mL
培养瓶外径
79 mm
颈外径
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
其他说明
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)