Merck
Z231878
Sigma-Aldrich
Duran® 烧杯
capacity 600 mL, low form
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
特點
graduations
製造商/商標名
DURAN®
Schott
存貨情形
not available in USA and Canada
高度 × 外徑
125 mm × 90 mm
容量
600 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
同類產品