主要文件
Z222712
Sigma-Aldrich
用于Aldrich化学干燥机和Chem-Dry设备的干燥管配件
Complete, joint: ST/NS 34/35
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
colorless tube
glass stopcock
glass tube
round bottom
接合處
joint: ST/NS34/35
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
完整的组件是干燥管,干燥管带有可移动的干燥球、34/35 接头、三通玻璃旋塞阀。这可用于 Aldrich 化学干燥器和 Chem-Dry 设备 Z251984 和 Z251992。
这些替换的干燥管件可作为 Aldrich 化学干燥器和 Chem-Dry 设备中的替换部件。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)