主要文件
Z219339
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 55/50
别名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
物料
ground glass
接合处
joint: ST/NS55/50
描述
closed at bottom
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)