接合处
joint: SJ51/30
技术
LPLC: suitable
容量
200 mL
色谱柱外径 × 长度
25 mm × 584 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由色谱柱、流量控制器以及弹簧夹构成。溶剂瓶需要单独订购。
应用
柱色谱可用于以中等分离度进行快速、制备性分离。这项技术最早见述于 J. Org. Chem., 43, 2923 (1978),它通常采用硅胶进行分离,但近年来反相填料的应用越来越普及。应用压力 <20psig (1.4kg/cm2)。